Documenti
AB9756
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, active
Chemicon®, from chicken
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
chicken
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GHRL(51738)
Specificità
Ghrelin, active
Immunogeno
Peptide from ghrelin, active.
Applicazioni
Detect the Ghrelin protein using this Anti-Ghrelin, active validated for use in ELISA.
ELISA: 1:500-1:4,000 in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2