AB9480
Anti-Retinoic Acid-Induced 3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
RAI3/RAIG1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPRC5A(9052)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2