AB9478
Anti-P2Y6 Receptor Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... P2RY6(5031)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry on acetone fixed cells.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2