Documenti
AB8126
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr795)
Informazioni sul gene
human ... ITGB1(3688)
Specificità
Integrin B1 phosphorylated on Tyr795
Applicazioni
Anti-phospho-Integrin β1 (Tyr795) Antibody is an antibody against phospho-Integrin β1 (Tyr795) for use in WB.
Qualità
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrizione del bersaglio
120kDa
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1