Merck
AB747
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Anti-EDS4A, Anti-EDSVASC, Anti-PMGEDSV
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF
Citations:
18
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-collagene di tipo III, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Immunogen
Collagene di tipo III da placenta umana
Application
ELISA: 1:3.000
Immunofluorescenza indiretta su criosezioni o cellule in coltura: 1:20-1:40
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-collagene di tipo III è convalidato per l′uso nei saggi di ELISA e IF per la rivelazione del collagene di tipo III.
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo riconosce la forme nativa e denaturata al calore (non ridotta) del collagene di tipo III umano. Presenza di reattività crociata con altri tipi di collagene in condizione nativa. Reattività crociata del 10% con il collagene di tipo I umano, reattività crociata del 2% con il collagene di tipo II umano e reattività crociata del 4% con il collagene di tipo IV e V umano. Nessuna reattività crociata con altre proteine plasmatiche umane nelle condizioni native dei saggi ELISA. La reattività in condizioni di denaturazione non è stata esaminata.
Reattività crociata Percentuale
Collagene di tipo I umano 10%
Collagene di tipo II umano 2%
Collagene di tipo III umano 100%
Collagene di tipo IV e V umano 4%
Le proteine plasmatiche umane non interferiscono con il legame al collagene.
Physical form
500 µL contenenti cloruro di sodio 0,15 M, fosfato di sodio 10 mM, pH 7,5, e con gli stabilizzanti mannitolo 0,1% e destrano 0,1%. Privo di conservanti.
Frazione immunoglobulinica ottenuta per precipitazione in solfato d′ammonio e cromatografia su DEAE-cellulosa dell'antisiero isolato mediante adsorbimento crociato su proteine sieriche umane, immunoglobuline e collagene di tipo I, II, IV e V immobilizzati su membrana.
Formato: purificato
Preparation Note
L'anticorpo è stabile per 12 mesi dalla data di ricevimento se conservato a 2-8ºC. Prima dell'uso, asportare eventuali aggregati non disciolti mediante microcentrifugazione.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c