Documenti fondamentali
AB5644P
Sigma-Aldrich
Anti-Fatty Acid Amide Hydrolase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
FAAH
Scegli un formato
50 μG
CHF 401.00
CHF 401.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 401.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 401.00
Spedizione prevista il08 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FAAH(2166)
Specificità
Recognizes human Fatty Acid Amide Hydrolase (FAAH). The immunogen shows no significant sequence homology with other hydrolases
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen peptide is 100% conserved in rat, 94% in mouse and porcine and 58% in chicken. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
A 17 amino acid peptide sequence near the N-terminus of human FAAH (Patricelli et al. 1998; Maccarone et al. 1998; Cravatt et al. 1996; Giang et al. 1997; Thomas et al. 1997; Wan et al. 1998).
Applicazioni
This Anti-Fatty Acid Amide Hydrolase Antibody is validated for use in ELISA, WB for the detection of Fatty Acid Amide Hydrolase.
Western blot: 1-10 μg/mL using ECL.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG376) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Affinity purified immunoglobulin. Liquid in 100 mM Tris, pH 7.5, containing 0.2% BSA and 0.05% sodium azide.
Altre note
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2