AB5532
Anti-Nitrotyrosine Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NO2-Tyrosine
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... NOS1(4842)
Descrizione generale
Specificità
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
NO2-Tyrosine-G-BSA 1
NO-Tyr-G-BSA 1/233
Tyr-G-BSA 1/>100,000
NO2-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-Cys-G-BSA 1/>100,000
NO-W-G-BSA 1/>100,000
NO-His-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2