AB5314
Anti-Carboxypeptidase H Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
CPH, Carboxypeptidase E
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CPE(1363)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:500-1:2,000. Carboxypeptidase H precursor migrates at 53 kDa while active enzyme migrates at about 48 kDa.
Immunoprecipitation: 1:250-1:1,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Metabolism
Enzymes & Biochemistry
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2