AB5204
Anticorpo anti-canale del sodio voltaggio dipendente di tipo I, cervello
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Nav1.1, SCN1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCN1A(6323)
Specificità
REATTIVITÀ CON ALTRE SPECIE: Si prevede che l'anticorpo possa reagire anche con la proteina umana a causa dell'omologia di sequenza. Non sono state testate altre specie.
Immunogeno
Applicazioni
Western blot: 1:200, su membrane di cervello di ratto usando ECL.
Immunoistochimica su sezioni congelate fissate di cervello di ratto e tessuto cardiaco di topo.
Le diluizioni devono essere effettuate utilizzando una proteina carrier come la BSA (1-3%).
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3