AB5050P
Anti-NMDAR1 Splice Variant C2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Grin1(14810)
rat ... Grin1(24408)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 1:1000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1