AB3796
Anti-5′-Lipoxygenase Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Arachidonate 5-lipoxygenase, 5-LO
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit, rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ALOX5(240)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 5 μL/mL lysate
ELISA: 1:1000 – 1:100,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: placenta, lung, and leukocytes.
WGK 2