AB3241
Anti-Cdc2 Antibody, phospho-specific (Tyr15)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Cell Division Cycle 2, p34 Protein Kinase, Cyclin-dependent Kinase 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pTyr15)
Informazioni sul gene
rat ... Cdk1(54237)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2