Documenti fondamentali
AB3092
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore 1 per le orexine
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
OX1R, Hypocretin Receptor 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
ELISA
WB
Reattività contro le specie:
rat, human, mouse
tecniche:
ELISA: suitable
western blot: suitable
citations:
5
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HCRTR1(3061)
Descrizione generale
Di recente sono stati individuati numerosi peptidi associati con il comportamento alimentare. Le orexine (orexina A e orexina B) sono una famiglia di neuropeptidi ipotalamici espressi in maniera selettiva nell′ipotalamo (Sakurai et al. 1998). L′orexina A e l′orexina B derivano dalla scissione proteolitica dello stesso precursore (prepro-orexina). La prepro-orexina è un peptide di 130 aa che presenta una sequenza di secrezione putativa di 33 aa, un nucleo centrale idrofobo seguito da residui con piccole catene laterali polari. L′espressione è stata rivelata nel cervello e, in misura minore, nel testicolo (Sakurai et al. 1998). Questi neuropeptidi si legano a OX1R e OX2R, due recettori per le orexine accoppiati a proteina G (GPCR) strettamente correlati, attivandoli.
Specificità
Riconosce la proteina orexina 1 di ratto e uomo.
Immunogeno
Peptide di 16 aa vicino alla regione N-terminale della proteina OX1R di ratto e peptide di 16 aa vicino alla regione C-terminale della proteina OX1R umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-recettore 1 per le orexine è convalidato per la rivelazione del recettore 1 per le orexine nei saggi ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca:
Controllo del metabolismo da parte del SNC
Ritmo circadiano & sonno
Western blotting: 1-10 μg/mL con tecnica di chemiluminescenza. La proteina si attesta a 45-48 kDa.
ELISA: 1:10.000 -1:100.000 per 50-100 ng/pozzetto di peptide immunogeno.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
Descrizione del bersaglio
45-48 kDa
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità. Liquido in PBS con BSA allo 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
A -20 °C si conserva per 6 mesi dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare di congelare e scongelare ripetutamente. Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino dopo lo scongelamento e prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Ipotalamo
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Xianglong Meng et al.
American journal of translational research, 9(4), 1774-1782 (2017-05-05)
The mesenchymal stem cell (MSC) shows potential in degenerative disc disease (DDD) treatment. However, little is known about the function of heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1 (hnRNPA1) in modulating the chondrogenic differentiation of MSCs. This study aimed to investigate the role
Konstantina Vraka et al.
Biomolecules, 13(4) (2023-05-16)
The orexin system is related to food behavior, energy balance, wakefulness and the reward system. It consists of the neuropeptides orexin A and B, and their receptors, orexin 1 receptor (OX1R) and orexin 2 receptor (OX2R). OX1R has selective affinity
Israt Z Shahid et al.
British journal of pharmacology, 165(7), 2292-2303 (2011-09-29)
The rostral ventrolateral medulla (RVLM) maintains sympathetic nerve activity (SNA), and integrates adaptive reflexes. Orexin A-immunoreactive neurones in the lateral hypothalamus project to the RVLM. Microinjection of orexin A into RVLM increases blood pressure and heart rate. However, the expression
Sheng-Lian Yang et al.
Protein & cell, 3(12), 934-942 (2012-11-20)
Articular cartilage, which is mainly composed of collagen II, enables smooth skeletal movement. Degeneration of collagen II can be caused by various events, such as injury, but degeneration especially increases over the course of normal aging. Unfortunately, the body does
Chung-Wei Hsu et al.
Brain sciences, 11(12) (2021-12-25)
Orexin-A (OX-A) and orexin-B (OX-B) are neuropeptides produced in the hypothalamus. Preclinical and clinical studies suggest that depression and anxiety are associated with the orexin system. In the current study, we used the learned helplessness (LH) animal model of depression