AB2999
Anti-BNIP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BNIP3(664)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected BNIP3 in 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PC3 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1