AB1966
Anti-N-WASP Antibody, phospho-specific [Tyr256]
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Neural Wiskott-Aldrich Syndrome Protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WASL(8976)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Cytoskeletal Signaling