AB1923
Anti-Integrin αV Antibody, cytoplasmic domain
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Vitronectin Receptor alpha Subunit, CD51 Antigen
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blot: 1:500. Antibody detects a non-reducible 155 kDa band corresponding to integrin alphaV.
Optimal dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1