AB1781SP
Anti-Neurotrophin 4/5 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
NT4/5
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, monkey, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTF4(4909)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting: 1-2 μg/mL
ELISA: 1-2 μg/mL
Inhibition of biological activity in vitro: 1-2 μg/mL.
BIOLOGICAL ACTIVITY: Neutralizes NT4, but not other neurotrophins.
In vivo animal studies: use neat
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurochemistry & Neurotrophins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3