AB1728
Anti-Connexin 43 Antibody, CT, cytosolic
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Gap Junction alpha-1 Protein (CxA-1)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GJA1(2697)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
2-10 µg of a previous lot was used in immunoprecipitation.
ELISA:
A previous lot of this antibody was used at 1:10,000-100,000 dilution using 50 - 100 ng Cx43 control peptide (Catalog number AG636) per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected CONNEXIN 43 on 10 μg of Huvec lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Control: Heart tissue, mouse brain tissue lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2