AB1592P
Anti-NMDAR2C Antibody, also recognizes NMDAR2A and 2B
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GRIN2C(2905)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation: 3 μL will (under the appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2C in 200 μg of rat cerebellum.
Not recommended for use in immunohistochemistry since the antibody also reacts with NMDAR2A and NMDAR2B.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1