AB15688
Anti-Adrenergic β3 receptor Antibody
Chemicon®, from chicken
Sinonimo/i:
ADRB3
About This Item
Origine biologica
chicken
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADRB3(155)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2