Documenti fondamentali
AB1526
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-Nerve Growth Factor-β
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NGFbeta
Scegli un formato
250 μL
CHF 449.00
CHF 449.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 μL
CHF 449.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 449.00
Spedizione prevista il30 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, chicken, human
Non deve reagire con
bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGF(4803)
Specificità
Nerve growth factor-beta (NGF). Reattività crociata inferiore all'1% per NT3, NT4 e BDNF ricombinanti umani in saggio ELISA.
Immunogeno
Nerve growth factor-beta di topo purificato da ghiandole salivari.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:1:500-1:5,000 (vedi protocollo).
Immunoblotting: 1:500-1:5,000.
ELISA: 1:500-1:5,000.
Inibizione dell'attività biologica in vitro: 1:10-1:50.
ATTIVITÀ BIOLOGICA: Questo anticorpo inibisce completamente la sopravvivenza e la crescita neuritica indotta dall′NGF di topo nei neuroni del ganglio della radice dorsale di pollo in vitro.
Utilizzare puro per studi su animali in vivo.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-Nerve Growth Factor-β è validato per il rilevamento del Nerve Growth Factor-β in ELISA, WB, IH e FUNC.
Sotto categoria di ricerca
Neurochimica & Neurotrofine
Linkage
Sostituisce: 04-1119
Stato fisico
Antisiero intero di coniglio. Liofilizzato. Ricostituire con 250 μL di acqua distillata sterile.
Stoccaggio e stabilità
Conservare tra -20°C e -70°C in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tsia-Shu Lo et al.
The journal of obstetrics and gynaecology research, 43(1), 173-178 (2016-10-21)
By investigating the association of urodynamics and urogenital nerve growth factor (NGF) levels in vaginal mesh surgery, we may be able to associate the likelihood of postoperative lower urinary tract symptoms developing as a result of synthetic mesh implanted for
Sashwati Roy et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 28, 102220-102220 (2020-05-19)
This work rests on our recent report on the successful use of tissue nanotransfection (TNT) delivery of Ascl1, Brn2, and Myt1l (TNTABM) to directly convert skin fibroblasts into electrophysiologically active induced neuronal cells (iN) in vivo. Here we report that
Daniel Aridgides et al.
PloS one, 8(2), e57450-e57450 (2013-02-26)
Cardiomyocytes express neurotrophin receptor TrkA that promotes survival following nerve growth factor (NGF) ligation. Whether TrkA also resides in cardiac fibroblasts (CFs) and underlies cardioprotection is unknown. To test whether CFs express TrkA that conveys paracrine signals to neighbor cardiomyocytes
Caterina Porcino et al.
International journal of molecular sciences, 25(5) (2024-03-13)
Specific subpopulations of neurons in nerve and sensory systems must be developed and maintained, and this is accomplished in significant part by neurotrophins (NTs) and the signaling receptors on which they act, called tyrosine protein kinase receptors (Trks). The neurotrophins-tyrosine
A Vega et al.
Developmental neurobiology, 76(8), 832-846 (2015-11-13)
Neurons are able to segregate transmitters to different axon endings. Segregation is a plastic neuronal feature; it can be modulated by synaptic environment. We have demonstrated that neurotrophin and other cellular factors regulate segregation in sympathetic neurons in culture. Herein