AB10305
Anti-FXR-B Antibody
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Bile acid receptor, Farnesoid X-activated receptor, Farnesol receptor HRR-1, Nuclear receptor subfamily 1 group H member 4, Retinoid X receptor-interacting protein 14, RXR-interacting protein 14
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NR1H4(9971)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting: 1:5,000
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:5,000 dilution of this rabbit polyclonal antiserum detected recombinant human FXR-B.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1