AB10050
Anti-phospho-ITCH (pT222) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Itchy homolog E3 ubiquitin protein ligase, AIP4, NAPP1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr222)
Informazioni sul gene
human ... ITCH(83737)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Dot Blot
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2