AB10000
Anti-CHIP/STUB1 Antibody
Chemicon®, from goat
Sinonimo/i:
CHIP, STUB1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, chimpanzee
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STUB1(10273)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
Risultati analitici
Positive Control: Highly expressed in brain, heart, skelatal muscle, pancreas and placenta. Weak expression in kidney, liver and lung.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2