Documenti fondamentali
9Q071W
Sigma-Aldrich
Anti-S. Paratyphi Antibody, clone 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
clone 1
monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, all
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3
Descrizione generale
S. paratyphi lysate
Specificità
Specific for S. paratyphi
Applicazioni
Recommended pair for double antibody immunoassay: Coating: MABX8742; Labeling: MABX8741
Stato fisico
10 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.05% NaN3
Stoccaggio e stabilità
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.