Documenti fondamentali
96440500
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
Sinonimo/i:
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 500
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
Vantage
Parametri
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
500 mm
Area
15 cm2 , cross-sectional
Alt. letto
250-500 mm
Volume del letto
380-760 mL
Diametro
44-44.1 mm
Note legali
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany