Documenti fondamentali
96100047-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
24.9 cm (9.8 in.)
Diametro
2.2 cm (0.9 in.)