Documenti fondamentali
96100023
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
glass filled polypropylene surface (exterior)
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Diametro
1.1 cm (0.4 in.)