Documenti
9035-HK
Sigma-Aldrich
Glucagon Like Peptide 1 (GLP-1)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.13
Coniugato
125Iodine
Livello qualitativo
label
125Iodine labeled
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... GCG(2641)
Descrizione generale
Radioactivity: <1.5 μCi
These iodinated hormonos are HPLC purified and prepared fresh monthly.
Applicazioni
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stoccaggio e stabilità
2–8 °C
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3