Documenti fondamentali
902698
Supelco
Pressure safety device 0.5 bar
6 mm inlet, 8 mm outlet
Scegli un formato
1 UNIT
CHF 189.00
CHF 189.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
CHF 189.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
CHF 189.00
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Raccordi
6 mm inlet
8 mm outlet
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
The pressure safety device is used between the inert gas supply pressure bottle and our barrel / drum to avoid pressures higher than 0.5 bar inside the barrel/drum according the Pressure Equipment Directive.
with 2 tube connections (6x8 mm)