Vai a
8.56221
Fmoc-Lys(Mtt)-Wang resin LL (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lysine Wang Resin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 133.00
5 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 530.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352209
CHF 133.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-30°C
General description
Pre-loaded resin for synthesis of peptide acids containing a side-chain modified C-terminal lysine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Side-chain Mtt group is removed by 1% TFA in DCM. Prepared from a low load Wang resin, to help facilitate the synthesis of longer peptides.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)