Documenti fondamentali
8.56194
Sigma-Aldrich
H-Gln(Trt)-2-ClTrt resin
Novabiochem®
Scegli un formato
1 G
CHF 93.40
5 G
CHF 376.00
CHF 93.40
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 93.40
5 G
CHF 376.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 93.40
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Pre-loaded resin for synthesis of protected peptide acids containing a C-terminal glutamine amino-acid residue by Fmoc SPPS. Cleavage of the protected peptide is effected by treatment with 1% TFA in DCM or 20% TFE in DCM
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3