8.55048
Wang resin co. (100-200 mesh) Novabiochem®
Sinonimo/i:
4-Chloromethylstyrene-divinylbenzene-styrene copolymer
Temperatura di conservazione
room temp
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1