Vai a
8.53098
Boc-D-Val-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Val-OH, N-α-t.-Boc-D-valine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 183.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.26
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
MDL number:
CHF 183.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
164-165 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI key
SZXBQTSZISFIAO-UHFFFAOYSA-N
General description
Standard building block for introduction of D-valine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in AcOH): +4.5 - +7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-13-0031
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.530118.530858.53095
Boc-D-Val-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53098
Boc-D-Val-OH
Boc-Val-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53011
Boc-Val-OH
Boc-D-Pro-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.53095
Boc-D-Pro-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
164-165 °C
mp
-
mp
45-60 °C
mp
>132 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c