Documenti fondamentali
8.53097
Sigma-Aldrich
Boc-D-Tyr(Bzl)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Tyr(Bzl)-OH, N-α-t.-Boc-O-benzyl-D-tyrosine
Scegli un formato
25 G
CHF 654.00
CHF 654.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 654.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H25NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
371.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 654.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(Cc1ccc(cc1)OCc2ccccc2)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C21H25NO5/c1-21(2,3)27-20(25)22-18(19(23)24)13-15-9-11-17(12-10-15)26-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)
ZAVSPTOJKOFMTA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-0030
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in ethanol): -29.5 - -24.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2