Documenti fondamentali
8.53093
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-D-Met-OH, N-α-t.-Boc-D-methionine
Scegli un formato
25 G
CHF 304.00
CHF 304.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 304.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
226-043-7
NACRES:
NA.22
CHF 304.00
Spedizione prevista il01 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
S(CC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m1/s1
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-M
Descrizione generale
Standard building block for introduction of D-methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-0021
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +18.5 - +23.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3