Merck
8.53035
Boc-Met(O)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Met(O)-OH, N-α-t.-Boc-L-methionine-DL-sulfoxide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H19NO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(CC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H19NO5S/c1-10(2,3)16-9(14)11-7(8(12)13)5-6-17(4)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-,17?/m0/s1
InChI key
FVSDTYGQCVACMH-ISJKBYAMSA-N
General description
Standard building block for introduction of methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +6.5 - +9.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-0167
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)