Documenti fondamentali
8.52414
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Cav(Boc)-OH
Scegli un formato
1 G
CHF 583.00
CHF 583.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 583.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 583.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Building block for introduction of canavanine by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clear soluble
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -21.0 - -17.0 °
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1