Documenti fondamentali
8.52238
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thi-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Thi-OH, N-α-Fmoc-β-thienyl-D-alanine
Scegli un formato
5 G
CHF 652.00
CHF 652.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 652.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H19NO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 652.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
169 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)C[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)[O-]
InChI
1S/C22H19NO4S/c24-21(25)20(12-14-6-5-11-28-14)23-22(26)27-13-19-17-9-3-1-7-15(17)16-8-2-4-10-18(16)19/h1-11,19-20H,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/p-1/t20-/m1/s1
PXBMQFMUHRNKTG-HXUWFJFHSA-M
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-thienylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1049
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157B)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.