Documenti fondamentali
8.52219
Sigma-Aldrich
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
Scegli un formato
1 G
CHF 51.00
5 G
CHF 195.00
25 G
CHF 679.00
CHF 51.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 51.00
5 G
CHF 195.00
25 G
CHF 679.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H17NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
359.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
CHF 51.00
Spedizione prevista il06 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
277 °C (decomposes)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
aromatic amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(c4ccc(cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of p-aminobenzoic acid residues by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1211
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.