8.51061
2-Chlorotrityl chloride
Novabiochem®
Sinonimo/i:
2-Chlorotrityl chloride
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
133.0-137.0 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(c3c(cccc3)Cl)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H14Cl2/c20-18-14-8-7-13-17(18)19(21,15-9-3-1-4-10-15)16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
JFLSOKIMYBSASW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Athanassopoulos, et al. (1995) Tetrahedron Lett., 36, 5645.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3