Key Documents
8.45055
Sigma-Aldrich
Pyrrole
Sinonimo/i:
Pyrrole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N
Numero CAS:
Peso molecolare:
67.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Tensione di vapore
8.7 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
550 °C
Potenza
137 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3.10-14.8 % (v/v)
pH
>6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
130-131 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-24 °C
Temp. transizione
flash point 39 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Colour (visual): yellow
Appearance of substance (visual): liquid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.971
Identity (IR): passes test