Vai a
8.45019
Aluminium chloride
(anhydrous, powder, ground) Msynth™plus
Sinonimo/i:
Aluminium chloride, Hydrochloric acid aluminium salt anhydrous
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
AlCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.34
EC Index Number:
231-208-1
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
powder
Solubility:
450 g/L (decomposition)
grade
reagent grade
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
form
powder
potency
3450 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
2.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
180-181 °C (sublimed)
solubility
450 g/L (decomposition)
density
1.31 g/cm3 at 200 °C (liquid)
bulk density
1200 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Al.3ClH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
Analysis Note
Colour (visual): off white
Assay (complexometric): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pb (Lead): lot specific result
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
supp_hazards
Classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)