Documenti fondamentali
8.44001
Sigma-Aldrich
Dibasic ester
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352108
Tensione di vapore
5.3 Pa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
kinematic viscosity
2.53 cSt(20 °C)
Temp. transizione
flash point 104 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
(mixture of dimethyladipate, dimethylglutarate) for synthesis
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C