Documenti fondamentali
8.43967
Sigma-Aldrich
1,2,3-Tribromopropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,3-Tribromopropane
Scegli un formato
50 ML
CHF 120.00
250 ML
CHF 512.00
CHF 120.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
CHF 120.00
250 ML
CHF 512.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5Br3
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Numero indice EU:
202-478-8
NACRES:
NA.22
CHF 120.00
Spedizione prevista il20 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
220 °C/1013 hPa
Punto di fusione
16-17 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
2.398 g/cm3 at 25 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
BrC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H5Br3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
FHCLGDLYRUPKAM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93 °C - closed cup