Documenti
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Chloro-3-methoxypropane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.57
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
252-919-3
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
25 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
205 °C (DIN 51794)
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
<-70 °C
Temp. transizione
flash point 18 °C
Densità
0.999 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
64.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
18 °C