8.43410
Triethyl phosphonoformate
≥97%
Sinonimo/i:
Triethyl phosphonoformate
Saggio
≥97%
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H15O5P/c1-4-10-7(8)13(9,11-5-2)12-6-3/h4-6H2,1-3H3
NOJFJZZMRDSOLM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.121 - 1.125
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3