Documenti fondamentali
8.41875
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,4-Bis(2-methylstyryl)-benzene, Bis-MSB
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H22
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
236-285-5
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
179-181 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3