Documenti fondamentali
8.41278
Sigma-Aldrich
5,6-Dimethylbenzimidazole
for synthesis
Sinonimo/i:
5,6-Dimethylbenzimidazole
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
209-488-1
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Punto di fusione
202-206 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10N2/c1-6-3-8-9(4-7(6)2)11-5-10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
LJUQGASMPRMWIW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 206 °C
Identity (IR): passes test