Documenti fondamentali
8.41183
Sigma-Aldrich
2,3-Diaminopyridine
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Diaminopyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
207-200-9
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
granular
Punto di fusione
108-113 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C5H7N3/c6-4-2-1-3-8-5(4)7/h1-3H,6H2,(H2,7,8)
ZZYXNRREDYWPLN-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3